Få mere at vide
Jaytec Glass™ Babcock-flaske af borosilikatglas
Artikelnummer. 12358955
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 30 %
0 til 50 %
0 til 8 %
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
12358955 0 til 50 % Hver
12338955 0 til 30 % Hver
12348955 0 til 8 % Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12358955 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. MP.707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 DKK
    195.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.71 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Babcock-flasken af borosilikatglas bruges til at bestemme fedtindholdet i mejeriprøver.
  • Fremstillet i overensstemmelse med BS.755, del 1:1937
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 9 g
Type Babcock flaske
Til brug med (applikation) At måle fedtindhold i fløde
Rækkevidde 0 til 50 %