Få mere at vide
Jaytec Glass™ Babcock-flaske af borosilikatglas
Artikelnummer. 12338955
Rækkevidde:
0 til 30 %
0 til 50 %
0 til 8 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12338955
Brand: Jaytec Glass™ MP.705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Babcock-flasken af borosilikatglas bruges til at bestemme fedtindholdet i mejeriprøver.
  • Fremstillet i overensstemmelse med BS.755, del 1:1937
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 18 g
Type Babcock flaske
Til brug med (applikation) At måle fedtindhold i fløde
Rækkevidde 0 til 30 %