Få mere at vide
Borosilikatglas automatisk burette
Artikelnummer. p-8002929
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Type:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach-stribe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12892094
Brand: Pyrex 3396/02AS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Med automatisk nulstilling
  • Enkel betjening - For at fylde burette, læg et let positivt tryk på den nederste sidearm - For at indstille nul, slip trykket for at tillade overskydende væske at suge tilbage i flasken
  • Buretter fremstillet af kemisk resistente Pyrex™ borosilikatglas
  • Hvide emalje gradueringer
  • 1,5 mm boring PTFE nøgle stophane
  • Følgende tilbehør sælges separat: Glasbeholder (3297/12) og gummiblæsekugle til klasse AS Auto Burets (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Chemically Resistant Pyrex Borosilicate Glass
Gradueringer White Enamel at 0.02 mL
Inkluderer 1.5 mm bore PTFE key stopcock
Type Automatisk buret med Schellbach-stribe
Certificeringer/compliance ISO 385 and DIN 12700