Få mere at vide
Borosilikatglas automatisk burette
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Type:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach-stribe
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Med automatisk nulstilling
- Enkel betjening - For at fylde burette, læg et let positivt tryk på den nederste sidearm - For at indstille nul, slip trykket for at tillade overskydende væske at suge tilbage i flasken
- Buretter fremstillet af kemisk resistente Pyrex™ borosilikatglas
- Hvide emalje gradueringer
- 1,5 mm boring PTFE nøgle stophane
- Følgende tilbehør sælges separat: Glasbeholder (3297/12) og gummiblæsekugle til klasse AS Auto Burets (3297/14AS)
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Chemically Resistant Pyrex Borosilicate Glass |
| Gradueringer | White Enamel at 0.10 mL |
| Inkluderer | 1.5 mm bore PTFE key stopcock |
| Type | Automatisk Buret |
| Certificeringer/compliance | ISO 385 and DIN 12700 |