Få mere at vide
Borosilikatglas automatisk burette
Artikelnummer. 12812104
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Type:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach-stribe
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type unitSize
12812104 50 ml Automatisk buret med Schellbach-stribe Hver
12892094 10 ml Automatisk buret med Schellbach-stribe Hver
12872094 25 ml Automatisk Buret Hver
12802104 25 ml Automatisk buret med Schellbach-stribe Hver
12882094 50 ml Automatisk Buret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12812104 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3396/06AS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Med automatisk nulstilling
  • Enkel betjening - For at fylde burette, læg et let positivt tryk på den nederste sidearm - For at indstille nul, slip trykket for at tillade overskydende væske at suge tilbage i flasken
  • Buretter fremstillet af kemisk resistente Pyrex™ borosilikatglas
  • Hvide emalje gradueringer
  • 1,5 mm boring PTFE nøgle stophane
  • Følgende tilbehør sælges separat: Glasbeholder (3297/12) og gummiblæsekugle til klasse AS Auto Burets (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Type Automatisk buret med Schellbach-stribe