Få mere at vide
Borosilikatglas automatisk burette
Artikelnummer. 12802104
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Type:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach stribe
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Pakningsstørrelse
12802104 25 ml Automatisk buret med Schellbach stribe Hver
12892094 10 ml Automatisk buret med Schellbach stribe Hver
12872094 25 ml Automatisk Buret Hver
12812104 50 ml Automatisk buret med Schellbach stribe Hver
12882094 50 ml Automatisk Buret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12802104 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3396/04AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1758.75 DKK
    1524.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 234.29 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
  • Med automatisk nulstilling
  • Enkel betjening - For at fylde burette, læg et let positivt tryk på den nederste sidearm - For at indstille nul, slip trykket for at tillade overskydende væske at suge tilbage i flasken
  • Buretter fremstillet af kemisk resistente Pyrex™ borosilikatglas
  • Hvide emalje gradueringer
  • 1,5 mm boring PTFE nøgle stophane
  • Følgende tilbehør sælges separat: Glasbeholder (3297/12) og gummiblæsekugle til klasse AS Auto Burets (3297/14AS)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Type Automatisk buret med Schellbach stribe