Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas automatisk burette med mellemstophane
Artikelnummer. p-8002930
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12832104
Brand: Pyrex 3496/04AS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Som 3396 serie med mellemstophane
  • Mellemstophane letter let dræning af væske tilbage i reservoiret
  • 1,5 mm boring PTFE nøgle stophane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Gradueringer 0,05 ml