Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas automatisk burette med mellemstophane
Artikelnummer. 12832104
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
12832104 25 ml 0,05 ml Hver
12842104 50 ml 0,1 ml Hver
12822104 10 ml 0,02 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12832104 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3496/04AS
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Som 3396 serie med mellemstophane
  • Mellemstophane letter let dræning af væske tilbage i reservoiret
  • 1,5 mm boring PTFE nøgle stophane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Gradueringer 0,05 ml