Få mere at vide
Quickfit™ Luftkondensatorer
Artikelnummer. 10089109
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled nr Pakningsstørrelse
10089109 19/26 Hver
1 options
Artikelnummer. 10089109 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. C2/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 DKK
    174.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.71 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Simple kondensatorer til kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C.
  • Enkelt men effektivt
  • Almindelig søjle
  • Jordstik
  • Keglesamlinger
Tekniske data
Oversigt Fatning størrelse 19/26
Længde (metrisk) 150 mm
Mængde Hver
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Luftkondensator