Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas 5.1 kantløst reagensglas
Artikelnummer. 13567240
Skift visning
:
Materiale: Borosilikatglas
Artikelnummer.
13567240 Materiale: Borosilikatglas
1 options
Artikelnummer. 13567240 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. A510016000711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas.
  • Borosilikatglas
  • Rund bund
  • Uden fælg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Kantløs
Oversigt Topstil: Uden kant
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Engangs Engangsbrug
Mængde 1000
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm