Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas
Artikelnummer. 11892373
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Design Type:
Rund bund
Rund bund, flangekrave
Rund bund, hals lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11892373
Brand: DWK Life Sciences A616016001211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas fås i forskellige metriske diametre og er DIN 12395 certificeret.
Bruge Kimble™ Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas i laboratoriet. De fås i forskellige metriske diametre og er DIN 12395 certificeret.
  • Fås med eller uden fælge
  • Rund bund
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12395
Design Type Rund bund, flangekrave
Oversigt reagensglas; Genanvendelig
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Genanvendelig
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm