Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Design Type:
Rund bund
Rund bund, flangekrave
Rund bund, hals lige
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 50
Description
Bruge Kimble™ Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas i laboratoriet. De fås i forskellige metriske diametre og er DIN 12395 certificeret.
- Rund bund
- Autoklaverbar
- Flangekant
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | DIN 12395 |
| Design Type | Rund bund, flangekrave |
| Oversigt | Tykkelse: 1,1 til 1,2 mm |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Genanvendeligt reagensglas |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu