Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas
Artikelnummer. 11802363
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Design Type:
Flanged Collar
Lige hals
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Design Type Pakningsstørrelse
11802363 25 mm 150 mm Flanged Collar Pakke med 50
11377534 10 mm 75 mm Lige hals Pakke med 100
11883380 16 mm 100 mm Lige hals Pakke med 100
11387534 12 mm 75 mm Lige hals Pakke med 100
11892373 16 mm 160 mm Flanged Collar Pakke med 100
11327534 12 mm 100 mm Flanged Collar Pakke med 100
11893370 12 mm 75 mm Flanged Collar Pakke med 100
11803380 16 mm 100 mm Flanged Collar -
11833380 18 mm 180 mm Flanged Collar Pakke med 100
11813380 16 mm 160 mm Flanged Collar Pakke med 100
11307534 10 mm 75 mm Flanged Collar Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11802363 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. A615025001211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    143.23 DKK / Pakke med 50
    Spare 18.77 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas fås i forskellige metriske diametre og er DIN 12395 certificeret.
Bruge Kimble™ Borosilikatglas 3.3 genanvendelige reagensglas i laboratoriet. De fås i forskellige metriske diametre og er DIN 12395 certificeret.
  • Fås med eller uden fælge
  • Rund bund
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12395
Design Type Flanged Collar
Oversigt Tykkelse: 1,1 til 1,2 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 50 stk
Kantet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 25 mm
Produkttype Genanvendeligt reagensglas
Bund form Rund