Få mere at vide
Witeg™ Borosilikatglas 3.3 Rundbundede kolber
Artikelnummer. 10498803
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10498803 250 mL
11837870 25 mL
11847870 10 mL
10286373 1000 mL
10144283 500 mL
10743844 100 mL
10246233 2000 mL
10184183 50 mL
10792494 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10498803 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 0 603 250 S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.01 DKK
    171.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.60 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12348
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Center
Bund form Rund