Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas 3.3 låg med fatning
Artikelnummer. 10059910 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10059910 320 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10059910 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 65743
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Borosilikatglas 3.3 låg med fatningslåg designet til brug med ekssikkatorer.
  • Der medfølger en fatning i låget
  • Nomisk størrelse: 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 320 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Inkluderer NS 24/29 fatning
Produkttype Desiccator låg