Få mere at vide
Hecht Karl™ Borosilikatglas 3.3 automatiske pipetter
Artikelnummer. 10618471
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10618471 50 mL
10608471 25 mL
10585182 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618471 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 41877015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    583.62 DKK
    411.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 172.15 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Inkluderer Standard Grund NS 29/32
Mængde Pakke m. 1 stk.
Volumen (metrisk) 50 mL
Type Automatisk pipette