Få mere at vide
Hamilton™ Borosilikatglas 1701 SN sprøjte
Artikelnummer. 10184402
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10184402 10μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 10184402 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 80008
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Produkttype sprøjte
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 10μ l