Få mere at vide
BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk slebet fugeprop, sekskantet greb
Artikelnummer. 10408952 Shop alle Brand produkter
Størrelse:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10408952
Brand: BRAND™ 144630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hul med drypspids og sekskantet greb. BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk jordforbindelsesprop er konstrueret fra Boro 3.3 til DIN 12252 standarder.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. til DIN 12252)
  • Hul
  • Sekskantet greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Størrelse NS 24/29
Standard konusled NS 24/29
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Jordforbindelsesprop
Form Konisk