Få mere at vide
BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk slebet fugeprop, sekskantet greb
Artikelnummer. 10039970 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Størrelse:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10039970 NS 19/26 Hver
10253201 NS 29/32 Hver
10781573 NS 12/21 Hver
10719011 NS 14/23 Hver
10408952 NS 24/29 Hver
10613592 NS 45/40 Hver
10141441 NS 7/16 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10039970 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 144625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.52 DKK
    47.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.51 DKK
    19% Slukket
På lager
Hul med drypspids og sekskantet greb. BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk jordforbindelsesprop er konstrueret fra Boro 3.3 til DIN 12252 standarder.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. til DIN 12252)
  • Hul
  • Sekskantet greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Størrelse NS 19/26
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Jordforbindelsesprop
Form Konisk