Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikat tørrerør
Artikelnummer. 10326311
Skift visning
Form:
Lige
U-formet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
10326311 Lige
10264241 U-formet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326311 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00 DKK
    57.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.98 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Form Lige
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Tørringsrør