Beskrivelse
- God modstand mod termisk stød
- Høj driftstemperatur (+500° C)
- Ikke designet til brug under differenstryk eller vakuumforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |