Få mere at vide
Duran™ Borosilikat krystalliserende fade med tud
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- God modstand mod termisk stød
- Høj driftstemperatur (+500° C)
- Ikke designet til brug under differenstryk eller vakuumforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |