Få mere at vide
Duran™ Borosilikat krystalliserende fade med tud
Artikelnummer. 11766562 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11766562
Brand: Duran™ 213112401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer tud. DURAN™ Borosilikat krystalliserende fade med tud har god modstand mod termisk stød.
  • God modstand mod termisk stød
  • Høj driftstemperatur (+500° C)
  • Ikke designet til brug under differenstryk eller vakuumforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Inddampningsskål
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 40 mm