Få mere at vide
Duran™ Borosilikat krystalliserende fade med tud
Artikelnummer. 11716582 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11716582 500 ml 115 mm 65 mm Pakke med 10
11796562 100 ml 70 mm 40 mm Pakke med 10
11706572 150 ml 80 mm 45 mm Pakke med 10
11736582 2000 ml 190 mm 90 mm Pakke med 10
11766562 20 ml 40 mm 25 mm Pakke med 10
11706582 300 ml 95 mm 55 mm Pakke med 10
15864498 3500 ml 230 mm 100 mm Pakke med 10
11776562 40 ml 50 mm 30 mm Pakke med 10
11786562 60 ml 60 mm 35 mm Pakke med 10
11726582 900 ml 140 mm 75 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11716582 Leverandør Duran™ Leverandørnr. 213114908
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Inkluderer tud. DURAN™ Borosilikat krystalliserende fade med tud har god modstand mod termisk stød.
  • God modstand mod termisk stød
  • Høj driftstemperatur (+500° C)
  • Ikke designet til brug under differenstryk eller vakuumforhold.
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Fordampende skål
Højde (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) 115 mm