Få mere at vide
Bortriiodid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781818
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11374949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087220.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Bortriiodid anvendes som farmaceutisk, kemisk og organisk mellemprodukt. Det bruges også som katalysator og til fremstilling af borforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-10-7
Molekylær formel BI3
Molekylvægt (g/mol) 391.52
MDL nummer MFCD00036286
InChI nøgle YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
IUPAC navn triiodoboran
SMIL IB(I)I
Tekniske data
Kogepunkt 210°C
Kemisk navn eller materiale Boron triiodide
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Analyseprocentområde >98%
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 391.52
Lugt Pungent
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 3.35