Få mere at vide
Bortriiodid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bortriiodid anvendes som farmaceutisk, kemisk og organisk mellemprodukt. Det bruges også som katalysator og til fremstilling af borforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 210°C |
| Kemisk navn eller materiale | Boron triiodide |
| Smeltepunkt | 48°C to 51°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 391.52 |
| Lugt | Pungent |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Boron triiodide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Boron triiodide