Få mere at vide
Bor-triiodid, 95%
Artikelnummer. 11374949
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374949 1 g 1g
11394949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087220.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391,52 g/mol
Bortriiodid anvendes som farmaceutisk, kemisk og organisk mellemprodukt. Det bruges også som katalysator og til fremstilling af borforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-10-7
Molekylær formel BI3
Molekylvægt (g/mol) 391.52
MDL nummer MFCD00036286
InChI nøgle YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
IUPAC navn triiodoboran
SMIL IB(I)I
Especificaciones
Kogepunkt 210 °C
Kemisk navn eller materiale Boron triiodide
Smeltepunkt 48 °C til 51 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Analyseprocentområde >98%
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 391.52
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Tæthed 3.35
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.