Få mere at vide
Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex, BF{3} 45.5%
Artikelnummer. 11338536
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338536 100 g 100g
11348536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17593.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 462-34-0 | C4H8BF3O | 139.91 g/mol
Bortrifluorid-tetrahydrofuran-kompleks bruges som polymerisationsinitiator og som dopingmiddel i halvlederindustrien. Det tjener som et reagens til deoxofluorering af alkoholer og carbonyler. Ydermere anvendes det i syntesen af methacrylat-PEG-methacrylat-bortrifluorid selvdopede gelpolymerelektrolytter og hydroboration-oxidation af divinylferrocen. Ud over dette bruges det som et reagens til fremstilling af NK1-receptorantagonister, komplekse polyketid-naturprodukter og selektive serotoningenoptagelseshæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bortrifluorid-tetrahydrofurankompleks bruges som polymerisationsinitiator og som dopingmiddel i halvlederindustrien. Det tjener som et reagens til deoxofluorering af alkoholer og carbonyler. Ydermere anvendes det i syntesen af methacrylat-PEG-methacrylat-bortrifluorid selvdopede gelpolymerelektrolytter og hydroboration-oxidation af divinylferrocen. Ud over dette bruges det som et reagens til fremstilling af NK1-receptorantagonister, komplekse polyketid-naturprodukter og selektive serotoningenoptagelseshæmmere.
Opløselighed
Blandbar med dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-34-0
Molekylær formel C4H8BF3O
Molekylvægt (g/mol) 139.91
MDL nummer MFCD00040372
InChI nøgle CHNLPLHJUPMEOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride tetrahydrofuran complex, trifluoro tetrahydro-1h-furan-1-ium-1-yl borate, pubchem7062, trifluoro oxolan-1-ium-1-yl boranuide, borontrifluoride tetrahydrofuran complex, boron trifluoride tetrahydrofuran complex, contains sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
PubChem CID 60146129
SMIL FB(F)F.C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Smeltepunkt 8°C to 9°C
Tæthed 1.268
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Assay Procent Noter BF 3 45,5 %
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with dimethyl formamide.
IUPAC navn oxolan; trifluorboran
Formel vægt 139.91
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-tetrahydrofuran