Få mere at vide
Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330258
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330258 100 mL 100ml
11396169 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042970.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-43-5
Molekylær formel C2H6BF3S
Molekylvægt (g/mol) 129.94
MDL nummer MFCD00013193
InChI nøgle BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 71311438
IUPAC navn dimethylsulfonio(trifluor)boranuid
SMIL CSC.FB(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex
Navn note Purified
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
FN nummer UN2920
Formel vægt 129.94
Emballage ChemSeal™ flasker
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.235 g/mL