Få mere at vide
Bortrifluorid dimethyletherat
Artikelnummer. 10512421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512421 50 mL Glasflaske 50ml
10368290 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204060500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 353-42-4 | C2H6BF3O | 113,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-42-4
Molekylær formel C2H6BF3O
Molekylvægt (g/mol) 113.87
MDL nummer MFCD00013192
InChI nøgle KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
PubChem CID 2724165
IUPAC navn dimethyloxonio(trifluor)boranuid
SMIL COC.FB(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride dimethyl etherate
Smeltepunkt -14,0 °C
Farve Brun
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 126,0 °C til 127,0 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2O·BF3
Brydningsindeks 1,3070 til 1,3090
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 113.87
Procent renhed ∼60% (BF3)
Fysisk form Flydende, dampende i fugtig luft
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride dimethyl etherate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.