Få mere at vide
Bortrifluorid-dimethanolkompleks, 50-52 vægtprocent BF3
Artikelnummer. 10091990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091990 50 g Glasflaske 50g
10387570 250 g Glasflaske 250g
10307530 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10091990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158900500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2802-68-8 | C2H8BF3O2 | 131,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2802-68-8 , 7637-07-2 , 67-56-1
Molekylær formel C2H8BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 131.89
MDL nummer MFCD00071635
InChI nøgle MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMIL CO.CO.FB(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride dimethanol complex
Navn note 50-52 wt% BF3
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2220g/mL
Kogepunkt 59.0°C (4.0 mmHg)
Flammepunkt 68°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel BF3·2CH3OH
Brydningsindeks 1.34
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.222
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis.
IUPAC navn methanol;trifluorboran
Formel vægt 131.89
Procent renhed ≥50% (BF3)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride dimethanol complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron