Få mere at vide
Bortrifluorid-dimethanolkompleks, 50-52% v/w bortrifluorid
Artikelnummer. 11469297
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469297 250 mL 250ml
11459297 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21357.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2802-68-8 | C2H8BF3O2 | 131,89 g/mol
Det finder det anvendelse som et reagens til esterificering af syrer og også til selektiv spaltning af tritylethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder det anvendelse som et reagens til esterificering af syrer
og også til selektiv spaltning af tritylethere.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Noter
^=50 % borfluorid i methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2802-68-8
Molekylær formel C2H8BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 131.89
MDL nummer MFCD00071635
InChI nøgle MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMIL CO.CO.FB(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride-dimethanol complex
Tæthed 1.222
Kogepunkt 58 °C til 60 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Mængde 250 mL
FN nummer UN2922
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
IUPAC navn bor(3+) hydrogen methanol methanolat trifluorid
Formel vægt 131.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 to 52% w/w boron trifluoride