Få mere at vide
Bortrifluorid dihydrat, 65% BF3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581875 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581875 100 mL Glasflaske 100ml
10539423 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10581875 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388711000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13319-75-0
Molekylær formel BF3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 103.84
MDL nummer MFCD00149901
InChI nøgle MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
PubChem CID 61591
IUPAC navn trifluorborandihydrat
SMIL O.O.FB(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride dihydrate
Smeltepunkt 6°C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 65.0 to 66%
Lineær formel BF3·2H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 103.85
Procent renhed 65% (BF3)
Identifikation Confirmed
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.642
Tæthed 1.6420g/mL