Få mere at vide
Bortrifluorid diethyletherat, 46,5 % BF{3} min, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 125 °C til 126 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Boron trifluoride diethyl etherate |
| Smeltepunkt | -60 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Emballage | ChemSeal™ flasker |
| Brydningsindeks | 1.344 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |