Få mere at vide
Bortrifluorid eddikesyrekompleks, TRC
Artikelnummer. 30341405
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341405 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67563025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride acetic acid complex
CAS 373-61-5
Molekylær formel BF3.2x(C2H4O2)
Mængde 25 g
Synonym Trifluoroborane acetic acid complex
InChI formel InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1
SMIL O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+]
IUPAC navn Eddikesyre-bor-trifluorid-kompleks;
Molekylvægt (g/mol) 187.91