Få mere at vide
Bortrifluorid - eddikesyrekompleks, ca. 33 % BF 3 , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
Artikelnummer. 10184490
Brand: Thermo Scientific Acros 277225000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-61-5
Molekylær formel C4H8BF3O4
Molekylvægt (g/mol) 187.91
MDL nummer MFCD00036359
InChI nøgle OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
IUPAC navn eddikesyre;trifluorboran
SMIL [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride - acetic acid complex
Navn note ca. 33% BF3
Smeltepunkt -47°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.3450g/mL
Kogepunkt 140°C to 148°C
Flammepunkt 84°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel BF3·2CH3COOH
Mængde 500 mL
Beilstein 04, 115
Fieser 16,176
Specifik vægtfylde 1.345
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 187.92
Procent renhed ca. 33% BF3
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride - acetic acid complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.