Få mere at vide
Bortrifluorid - eddikesyrekompleks, ca. 33% BF3
Artikelnummer. 10491671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10491671 25 mL Glasflaske 25ml
10184490 500 mL Glasflaske 500ml
10629014 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    219.65 DKK / 25ml
    Spare 42.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-61-5
Molekylær formel C4H8BF3O4
Molekylvægt (g/mol) 187.91
MDL nummer MFCD00036359
InChI nøgle OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
IUPAC navn eddikesyre;trifluorboran
SMIL [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride - acetic acid complex
Navn note ca. 33% BF3
Smeltepunkt -47 °C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.3450g/mL
Kogepunkt 140 °C til 148 °C
Flammepunkt 84 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel BF3·2CH3COOH
Mængde 25 mL
Beilstein 04, 115
Fieser 16,176
Specifik vægtfylde 1.345
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 187.92
Procent renhed ca. 33% BF3
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride - acetic acid complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.