Få mere at vide
Bortrifluorid-eddikesyrekompleks, 35-36,5% BF3
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et desilyleringsmiddel. Det er også blevet brugt til protodesilylering af phenylgruppen som en del af omdannelsen af dimethylphenylsilylgruppen til en hydroxylgruppe med bibeholdelse af konfiguration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et desilyleringsmiddel. Det er også blevet brugt til protodesilylering af phenylgruppen som en del af omdannelsen af dimethylphenylsilylgruppen til en hydroxylgruppe med bibeholdelse af konfiguration.
Opløselighed
Det reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Stabil, men fugtfølsom. Uforeneligt med vand, fugtig luft, metaller, stærke oxidationsmidler. Opbevares under tør atmosfære.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron trifluoride-acetic acid complex |
| Smeltepunkt | -47 °C |
| Tæthed | 1.353 |
| pH | <1 |
| Kogepunkt | 143 °C til 146 °C |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.367 |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN1742 |
| Vis mere |