Få mere at vide
Boron trifluoride-acetic acid complex,35-36.5% BF3
Artikelnummer. 11400363
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400363 250 mL 250ml
11490353 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11471.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et desilyleringsmiddel. Det er også blevet brugt til protodesilylering af phenylgruppen som en del af omdannelsen af dimethylphenylsilylgruppen til en hydroxylgruppe med bibeholdelse af konfiguration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et desilyleringsmiddel. Det er også blevet brugt til protodesilylering af phenylgruppen som en del af omdannelsen af dimethylphenylsilylgruppen til en hydroxylgruppe med bibeholdelse af konfiguration.
Opløselighed
Det reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Stabil, men fugtfølsom. Uforeneligt med vand, fugtig luft, metaller, stærke oxidationsmidler. Opbevares under tør atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 373-61-5
Molekylær formel C4H8BF3O4
Molekylvægt (g/mol) 187.91
MDL nummer MFCD00036359
InChI nøgle OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
IUPAC navn eddikesyre;trifluorboran
SMIL [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride-acetic acid complex
Smeltepunkt -47°C
Tæthed 1.353
pH <1
Kogepunkt 143°C to 146°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.367
Mængde 250 mL
FN nummer UN1742
Beilstein 3686177
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts with water.
Formel vægt 187.91
Procent renhed 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride-acetic acid complex, 35-36.5% BF3
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-acetic acid
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.