Få mere at vide
Bortrifluorid, 12% (1,5 M) i methanol
Artikelnummer. 10578122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10578122 100 g Glasflaske -
10186840 500 g Glasflaske 500g
10521944 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10578122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402761000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 DKK
    262.69 DKK / 100g
    Spare 8.31 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bortrifluorid, 12% (1,5 M) i methanol, Mængde: 500g, emballage: Glasflaske, kogepunkt: 65,0 grader. C, CAS: 373-57-9, 67-56-1, ravgul til farveløs, smeltepunkt: -98,0 grader. C, Molekylformel: BF3, Molekylvægt: 67,81, Procents Renhed: 10 til 15% (med BF3) | CAS: 373-57-9 | BF3 | 67,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 65.0°C
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride
Smeltepunkt -98.0°C
Navn note 1.5M solution in methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Farve Rav til farveløs
Fysisk form Løsning
Mængde 100 g
Molekylær formel BF3
Lineær formel BF3
MDL nummer MFCD00011316
Flammepunkt 4°C
Merck Index 14, 1349
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose
InChI nøgle WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMIL FB(F)F
IUPAC navn trifluorboran
Molekylvægt (g/mol) 67.81
PubChem CID 11062313
Formel vægt 67.81
Procent renhed 10 to 15% (w/v BF3)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.87
Tæthed 0.8700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.