Få mere at vide
Bortrichlorid, 1 M opløsning i 2-chlorethanol, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10244874 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Unit Size:
100ml
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10244874 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Product Code. 10244874 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 428331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Boron trichloride
CAS 10294-34-5
Mængde 100 mL
Molekylær formel BCl3
Flammepunkt 53 °C
Merck Index 15, 1350
Molekylvægt (g/mol) 117.17
Formel vægt 117.17
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.26
Tæthed 1.2600 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Boron trichloride, 1M (10 wt.%) solution in 2-chloroethanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.