Få mere at vide
Boron trichloride, 1M soln. in hexanes, mixed isomers
Artikelnummer. p-7031679
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15418215
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32833.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Et mildt, selektivt kombinationsreagens til spaltning af primære alkylarylethere. Bortrichlorid er et selektivt demethyleringsmiddel. Til fremstilling af methylestere af fedtsyrer og til transesterificering af triglycerider. Anvendes hovedsageligt som halvledersiliconedopingkilde eller organisk syntesekatalysator, også brugt til fremstilling af højrent bor eller organisk bor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et mildt, selektivt kombinationsreagens til spaltning af primære alkylarylethere. Bortrichlorid er et selektivt demethyleringsmiddel. Til fremstilling af methylestere af fedtsyrer og til transesterificering af triglycerider. Anvendes hovedsageligt som halvledersiliconedopingkilde eller organisk syntesekatalysator, også brugt til fremstilling af højrent bor eller organisk bor.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, varme. Ustabil. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-34-5
Molekylær formel BCl3
Molekylvægt (g/mol) 117.16
MDL nummer MFCD00011313
InChI nøgle FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC navn trichlorboran
SMIL ClB(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trichloride
Navn note mixed isomers
Mængde 100 mL
Lineær formel BCl3
FN nummer UN3286
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 117.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in hexanes
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 0.738
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hexane, Boron trichloride