Få mere at vide
Boron trichloride, 1M soln. in hexanes, mixed isomers
Artikelnummer. 15428215
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428215 500 mL 500ml
15418215 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32833.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Et mildt, selektivt kombinationsreagens til spaltning af primære alkylarylethere. Bortrichlorid er et selektivt demethyleringsmiddel. Til fremstilling af methylestere af fedtsyrer og til transesterificering af triglycerider. Anvendes hovedsageligt som halvledersiliconedopingkilde eller organisk syntesekatalysator, også brugt til fremstilling af højrent bor eller organisk bor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et mildt, selektivt kombinationsreagens til spaltning af primære alkylarylethere. Bortrichlorid er et selektivt demethyleringsmiddel. Til fremstilling af methylestere af fedtsyrer og til transesterificering af triglycerider. Anvendes hovedsageligt som halvledersiliconedopingkilde eller organisk syntesekatalysator, også brugt til fremstilling af højrent bor eller organisk bor.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, varme. Ustabil. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-34-5
Molekylær formel BCl3
Molekylvægt (g/mol) 117.16
MDL nummer MFCD00011313
InChI nøgle FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC navn trichlorboran
SMIL ClB(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trichloride
Navn note mixed isomers
Mængde 500 mL
Lineær formel BCl3
FN nummer UN3286
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 117.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in hexanes
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 0.738