Få mere at vide
Bortrichlorid, 1M soln. i hexaner, blandede isomerer
Artikelnummer. 15418215
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418215 100 mL 100ml
15428215 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15418215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32833.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117,16 g/mol
Et mildt, selektivt kombinationsreagens til spaltning af primære alkylarylethere. Bortrichlorid er et selektivt demethyleringsmiddel. Til fremstilling af methylestere af fedtsyrer og til transesterificering af triglycerider. Anvendes hovedsageligt som halvledersiliconedopingkilde eller organisk syntesekatalysator, også brugt til fremstilling af højrent bor eller organisk bor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et mildt, selektivt kombinationsreagens til spaltning af primære alkylarylethere. Bortrichlorid er et selektivt demethyleringsmiddel. Til fremstilling af methylestere af fedtsyrer og til transesterificering af triglycerider. Anvendes hovedsageligt som halvledersiliconedopingkilde eller organisk syntesekatalysator, også brugt til fremstilling af højrent bor eller organisk bor.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, varme. Ustabil. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-34-5
Molekylær formel BCl3
Molekylvægt (g/mol) 117.16
MDL nummer MFCD00011313
InChI nøgle FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC navn trichlorboran
SMIL ClB(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trichloride
Navn note Blandede isomerer
Mængde 100 mL
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Tæthed 0.738
Lineær formel BCl3
FN nummer UN3286
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 117.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in hexanes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Boron trichloride