Få mere at vide
Bortrichlorid, 1 M soln. i dichlormethan, stik.
Beskrivelse
Bortrichlorid anvendes i halvlederproduktion og til fremstilling af andre bortforbindelser. Det tjener som et reagens ved fremstillingen af forskellige proteaseinhibitorer. Det bruges også som katalysator og loddemiddel. Det er involveret i forbedringen af aluminiumstøbegods ved at behandle med bortrichloriddampe. Det bruges til at producere elektriske modstande. Det bruges også som metalraffineringsmiddel, især til aluminium, magnesium, zink og kobberlegeringer. Yderligere bruges det til fremstilling af nanomaterialer såsom nanofibre og nanorør. Ud over dette bruges det inden for højenergibrændstoffer og raketdrivmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bortrichlorid anvendes i halvlederproduktion og til fremstilling af andre bortforbindelser. Det tjener som et reagens ved fremstillingen af forskellige proteaseinhibitorer. Det bruges også som katalysator og loddemiddel. Det er involveret i forbedringen af aluminiumstøbegods ved at behandle med bortrichloriddampe. Det bruges til at producere elektriske modstande. Det bruges også som metalraffineringsmiddel, især til aluminium, magnesium, zink og kobberlegeringer. Yderligere bruges det til fremstilling af nanomaterialer såsom nanofibre og nanorør. Ud over dette bruges det inden for højenergibrændstoffer og raketdrivmidler.
Opløselighed Blandbar med
dichlormethan, ethanol, carbontetrachlorid, diethylether, dimethylformamid, aromatiske opløsningsmidler, mættet og halogeneret carbonhydrid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler, baser og metaller. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron trichloride |
| Navn note | stabiliseret |
| Mængde | 500 mL |
| Følsomhed | Fugtfølsom; Kan danne en udfældning |
| Tæthed | 1.326 |
| FN nummer | UN2927 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med dichloromethan, ethanol, kulstoftetrachlorid, diethylether, dimethylformamid, aromatiske opløsningsmidler, mættet og halogeneret kulbrinte. |
| Formel vægt | 117.17 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M soln. |