Få mere at vide
Bortrichlorid, 1 M opløsning. i dichlormethan, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408195
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408195 100 mL 100ml
15418195 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15408195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32751.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Bortrichlorid anvendes i halvlederproduktion og til fremstilling af andre bortforbindelser. Det tjener som et reagens ved fremstillingen af forskellige proteaseinhibitorer. Det bruges også som katalysator og loddemiddel. Det er involveret i forbedringen af aluminiumstøbegods ved at behandle med bortrichloriddampe. Det bruges til at producere elektriske modstande. Det bruges også som metalraffineringsmiddel, især til aluminium, magnesium, zink og kobberlegeringer. Yderligere bruges det til fremstilling af nanomaterialer såsom nanofibre og nanorør. Ud over dette bruges det inden for højenergibrændstoffer og raketdrivmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bortrichlorid anvendes i halvlederproduktion og til fremstilling af andre bortforbindelser. Det tjener som et reagens ved fremstillingen af forskellige proteaseinhibitorer. Det bruges også som katalysator og loddemiddel. Det er involveret i forbedringen af aluminiumstøbegods ved at behandle med bortrichloriddampe. Det bruges til at producere elektriske modstande. Det bruges også som metalraffineringsmiddel, især til aluminium, magnesium, zink og kobberlegeringer. Yderligere bruges det til fremstilling af nanomaterialer såsom nanofibre og nanorør. Ud over dette bruges det inden for højenergibrændstoffer og raketdrivmidler.
Opløselighed Blandbar med
dichlormethan, ethanol, carbontetrachlorid, diethylether, dimethylformamid, aromatiske opløsningsmidler, mættet og halogeneret carbonhydrid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler, baser og metaller. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-34-5
Molekylær formel BCl3
Molekylvægt (g/mol) 117.16
MDL nummer MFCD00011313
InChI nøgle FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC navn trichlorboran
SMIL ClB(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trichloride
Navn note stabilized
Mængde 100 mL
FN nummer UN2927
Opløselighedsinformation Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon.
Formel vægt 117.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln.
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 1.326
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trichloride, 1M soln. in dichloromethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane, Boron trichloride