Få mere at vide
Bortribromid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10281852 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10281852
Brand: Thermo Scientific Acros 365211000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-33-4
Molekylær formel BBr3
Molekylvægt (g/mol) 250.52
MDL nummer MFCD00011312
InChI nøgle ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC navn tribromoboran
SMIL BrB(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 91.2°C
Kemisk navn eller materiale Boron tribromide
Smeltepunkt -46.0°C
Navn note 99+%
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formel vægt 250.52
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.65
Tæthed 2.6500g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.