Få mere at vide
Bor-tribromid, 99+%
Artikelnummer. 10237483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10237483 500 g Glasflaske 500g
10035321 25 g Glasflaske 25g
10281852 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10237483 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365215000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-33-4
Molekylær formel BBr3
Molekylvægt (g/mol) 250.52
MDL nummer MFCD00011312
InChI nøgle ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane, tribromo, boron tribrornide, tribromoboran, boron tribromide, boron bromide, hsdb 327, tribromoboron, boron tri-bromide, boron tri bromide
PubChem CID 25134
IUPAC navn tribromoboran
SMIL BrB(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 91,2 °C
Kemisk navn eller materiale Boron tribromide
Smeltepunkt -46,0 °C
Navn note 99+%
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: reagerer. Andre opløseligheder: nedbrydes i alkohol
Formel vægt 250.52
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.65
Tæthed 2.6500 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.