Få mere at vide
Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Artikelnummer. p-3734672 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
100 mL
800 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10398190
Brand: Thermo Scientific Acros 198900100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron tribromide
Navn note 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Farve Gul til Brun
Fysisk form Løsning
Mængde 10 mL
Molekylær formel BBr3
Lineær formel BBr3
MDL nummer MFCD00011312
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
InChI nøgle ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrB(Br)Br
IUPAC navn tribromoboran
Molekylvægt (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Formel vægt 250.52
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.9 to 1.1M
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.467
Tæthed 1.4670g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.