Få mere at vide
Bortribromid, 1M-opløsning i methylenchlorid
Artikelnummer. 10398190 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
800 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10398190 10 mL Glasflaske 10ml
10552221 100 mL Glasflaske 100ml
10733894 800 mL Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10398190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    508.96 DKK / 10ml
    Spare 16.04 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron tribromide
Navn note 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Farve Gul til Brun
Fysisk form Løsning
Mængde 10 mL
Molekylær formel BBr3
Lineær formel BBr3
MDL nummer MFCD00011312
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
InChI nøgle ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrB(Br)Br
IUPAC navn tribromoboran
Molekylvægt (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Formel vægt 250.52
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.9 to 1.1M
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.467
Tæthed 1.4670g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.